Stampa…
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC500171-1G PC500171-250MG PC500171-5G
APOSPC500171-1GEA 244 EUR
APOSPC500171-1G APOSPC500171-250MG APOSPC500171-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Peso molecolare: 196,554 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17000111
CAS Number: 106877-34-3