Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC500167-1G PC500167-250MG
APOSPC500167-1GEA 159 EUR
APOSPC500167-1G APOSPC500167-250MG
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol 95+%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194490
CAS Number: 2844-05-5