Stampa…
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxyanisole
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Punto di ebollizione: 125 °C (0,75 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10698649
CAS Number: 117902-15-5