2-Fluoro-5-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G
PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA
144
EUR
APOSPC500161-1G
APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇FO₂ Peso molecolare: 142,128 g/mol Punto di fusione: 25…26 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16998752 CAS Number: 117902-16-6 |