Stampa…
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 132 EUR
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Peso molecolare: 142,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110186
CAS Number: 447462-87-5
UN: 1759
ADR: 8,III