Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methylsulphonyl chloride, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
PC50015-1G PC50015-250MG
APOSPC50015-1GEA 364 EUR
APOSPC50015-1G APOSPC50015-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Formula: C₇H₅BrClFO₂S
Peso molecolare: 287,534 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976108
CAS Number: 1178830-06-2
UN: 3261
ADR: 8,III