2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₃F₆NO₆S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25541876 CAS Number: 955395-91-2 UN: 3265 ADR: 8,III |