2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₃F₇O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25541832 CAS Number: 1446016-79-0 UN: 3265 ADR: 8,III |