Stampa…
Trifluoroborane acetonitrile complex soluzione
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Boron trifluoride ethanonitrile complex solution, Boron trifluoride acetonitrile complex solution
PC50006-1KG PC50006-250G
APOSPC50006-1KGEA 256 EUR
APOSPC50006-1KG APOSPC50006-250G
Trifluoroborane acetonitrile complex soluzione
Trifluoroborane acetonitrile complex
Formula: BF₃·CH₃CN
Peso molecolare: 108,858 g/mol
Densità: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28125563
CAS Number: 420-16-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II