Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500046-1G PC500046-5G PC500046-250MG
APOSPC500046-1GEA 357 EUR
APOSPC500046-1G APOSPC500046-5G APOSPC500046-250MG
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₃BrF₄O₃S
Peso molecolare: 323,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541808
CAS Number: 872054-03-0