Stampa…
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50003-1G PC50003-250MG
APOSPC50003-1GEA 765 EUR
APOSPC50003-1G APOSPC50003-250MG
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Formula: C₈H₇F₉O₂
Punto di ebollizione: 53…54 °C (9 mm Hg)
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17676091
CAS Number: 132424-36-3