Stampa…
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Bromo-6-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500018-1G PC500018-250MG PC500018-5G
APOSPC500018-1GEA 905 EUR
APOSPC500018-1G APOSPC500018-250MG APOSPC500018-5G
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
3-Bromo-5-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18269603
CAS Number: 1343359-94-3