Stampa…
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500017-1G PC500017-250MG
APOSPC500017-1GEA 176 EUR
APOSPC500017-1G APOSPC500017-250MG
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formula: C₉H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 231,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18251388
CAS Number: 72985-50-3