5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Bromo-7-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 6-Bromo-7-fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500014-1G
PC500014-250MG
PC500014-5G
PC500014-25G
PC500014-100G
APOSPC500014-1GEA
352
EUR
APOSPC500014-1G
APOSPC500014-250MG
APOSPC500014-5G
APOSPC500014-25G
APOSPC500014-100G
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride
Formula:
C₈H₃BrFNO₃ Peso molecolare: 260,017 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24850064 CAS Number: 1440535-66-9 |