Stampa…
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500012-1G PC500012-250MG PC500012-5G PC500012-25G
APOSPC500012-1GEA 288 EUR
APOSPC500012-1G APOSPC500012-250MG APOSPC500012-5G APOSPC500012-25G
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formula: C₉H₄F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20501921
CAS Number: 781-94-2