Stampa…
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC500007-1G PC500007-250MG
APOSPC500007-1GEA 706 EUR
APOSPC500007-1G APOSPC500007-250MG
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₅BrF₂N₂
Peso molecolare: 223,018 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22375091
CAS Number: 1210048-11-5