Stampa…
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC500005-1G PC500005-5G PC500005-25G
APOSPC500005-1GEA 120 EUR
APOSPC500005-1G APOSPC500005-5G APOSPC500005-25G
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689084
CAS Number: 1420800-30-1