2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅Br₂F₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847628 CAS Number: 657-64-7 UN: 3265 ADR: 8,III |