Stampa…
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49997-1G PC49997-250MG
APOSPC49997-1GEA 219 EUR
APOSPC49997-1G APOSPC49997-250MG
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28733926
CAS Number: 1695489-54-3