Stampa…
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC499030-1G PC499030-250MG
APOSPC499030-1GEA 574 EUR
APOSPC499030-1G APOSPC499030-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16692383
CAS Number: 892878-66-9