Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC499029-1G PC499029-250MG
APOSPC499029-1GEA 609 EUR
APOSPC499029-1G APOSPC499029-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20525970
CAS Number: 1215366-23-6