Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC499028-1G PC499028-250MG
APOSPC499028-1GEA 574 EUR
APOSPC499028-1G APOSPC499028-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16692384
CAS Number: 20939-82-6