Stampa…
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC499020-1G PC499020-250MG PC499020-5G
APOSPC499020-1GEA 608 EUR
APOSPC499020-1G APOSPC499020-250MG APOSPC499020-5G
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formula: C₉H₅BrF₃N
Peso molecolare: 264,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30721261
CAS Number: 1779887-86-3