Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC499019-10G PC499019-1G PC499019-5G
APOSPC499019-10GEA 2630 EUR
APOSPC499019-10G APOSPC499019-1G APOSPC499019-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formula: C₉H₅BrF₃N
Peso molecolare: 264,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20230421
CAS Number: 837392-60-6