Stampa…
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC499018-1G PC499018-250MG
APOSPC499018-1GEA 393 EUR
APOSPC499018-1G APOSPC499018-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 198.126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24221999
CAS Number: 1550550-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III