4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC499017-1G
PC499017-250MG
APOSPC499017-1GEA
394
EUR
APOSPC499017-1G
APOSPC499017-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula:
C₉H₅F₃N₂O₂ Peso molecolare: 230,143 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185782 CAS Number: 1067192-61-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |