2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC499016-1G
PC499016-250MG
PC499016-5G
APOSPC499016-1GEA
288
EUR
APOSPC499016-1G
APOSPC499016-250MG
APOSPC499016-5G
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Formula:
C₈H₅FN₂O₂ Peso molecolare: 180.136 g/mol Punto di fusione: 60…63.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11846360 CAS Number: 105003-93-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |