Stampa…
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC499015-1G PC499015-250MG
APOSPC499015-1GEA 352 EUR
APOSPC499015-1G APOSPC499015-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
Peso molecolare: 260,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527289
CAS Number: 1065093-11-9