Stampa…
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC499014-1G PC499014-250MG
APOSPC499014-1GEA 509 EUR
APOSPC499014-1G APOSPC499014-250MG
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Formula: C₉H₅BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861332
CAS Number: 1019016-22-8