Stampa…
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC499013-1G PC499013-250MG
APOSPC499013-1GEA 869 EUR
APOSPC499013-1G APOSPC499013-250MG
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline 95%
4,6-Dichloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄Cl₂FN
Peso molecolare: 216,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861349
CAS Number: 1019016-87-5