Stampa…
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC499009-25G PC499009-5G
APOSPC499009-25GEA 412 EUR
APOSPC499009-25G APOSPC499009-5G
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696314
CAS Number: 944901-07-9