Stampa…
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
PC499008-1G PC499008-5G
APOSPC499008-1GEA 221 EUR
APOSPC499008-1G APOSPC499008-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₄O
Peso molecolare: 194,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185641
CAS Number: 1214344-33-8