Stampa…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC499003-1G PC499003-25G PC499003-5G
APOSPC499003-1GEA 144 EUR
APOSPC499003-1G APOSPC499003-25G APOSPC499003-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194489
CAS Number: 1214352-26-7