Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC499001-1G PC499001-5G
APOSPC499001-1GEA 241 EUR
APOSPC499001-1G APOSPC499001-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13194487
CAS Number: 1214323-39-3