Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 430 EUR
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
Peso molecolare: 258,011 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22200127
CAS Number: 1239463-37-6