Stampa…
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49821-1G PC49821-250MG
APOSPC49821-1GEA 655 EUR
APOSPC49821-1G APOSPC49821-250MG
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₆BrF₃N₂
Peso molecolare: 279,057 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32264078
CAS Number: 2414146-34-0