Stampa…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49811-1G PC49811-250MG
APOSPC49811-1GEA 793 EUR
APOSPC49811-1G APOSPC49811-250MG
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28733901
CAS Number: 157165-24-7