Stampa…
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC49788-1G PC49788-250MG PC49788-5G
APOSPC49788-1GEA 430 EUR
APOSPC49788-1G APOSPC49788-250MG APOSPC49788-5G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1558247-47-4