Stampa…
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC49718-1G PC49718-250MG
APOSPC49718-1GEA 464 EUR
APOSPC49718-1G APOSPC49718-250MG
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
3-(Difluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185566
CAS Number: 4837-15-4