2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(2-(Difluoromethoxy)-5-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30486443 CAS Number: 1417301-27-9 |