2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₄BrF₂I Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18391106 CAS Number: 1261642-33-4 UN: 3261 ADR: 8,III |