Stampa…
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49684-1G PC49684-250MG
APOSPC49684-1GEA 302 EUR
APOSPC49684-1G APOSPC49684-250MG
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406849
CAS Number: 796119-63-6