Stampa…
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49683-1G PC49683-250MG
APOSPC49683-1GEA 469 EUR
APOSPC49683-1G APOSPC49683-250MG
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16250132
CAS Number: 1378525-21-3