Stampa…
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49682-100MG PC49682-250MG PC49682-50MG
APOSPC49682-100MGEA 198 EUR
APOSPC49682-100MG APOSPC49682-250MG APOSPC49682-50MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄FN₃
Peso molecolare: 161,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18380908
CAS Number: 1260381-44-9