Stampa…
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49668-1G PC49668-250MG
APOSPC49668-1GEA 576 EUR
APOSPC49668-1G APOSPC49668-250MG
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Methyl 2,3-difluoro-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042838
CAS Number: 1314919-70-4