Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49664-1G PC49664-250MG PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA 720 EUR
APOSPC49664-1G APOSPC49664-250MG APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28012313
CAS Number: 1803570-73-1