Stampa…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC49661-1G PC49661-5G
APOSPC49661-1GEA 547 EUR
APOSPC49661-1G APOSPC49661-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Formula: C₆H₉F₅O₃S
Peso molecolare: 256,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972956
CAS Number: 252947-01-6