Stampa…
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-nitrobenzene
PC49659-10G PC49659-1G PC49659-5G
APOSPC49659-10GEA 302 EUR
APOSPC49659-10G APOSPC49659-1G APOSPC49659-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
Peso molecolare: 254,441 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18089309
CAS Number: 960000-93-5