4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₃O₃ Punto di fusione: 141…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797838 CAS Number: 1003709-67-8 |