Stampa…
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carboxy-2,3,6-trifluorophenol, 2,3,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
PC49652-1G PC49652-250MG
APOSPC49652-1GEA 234 EUR
APOSPC49652-1G APOSPC49652-250MG
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₃O₃
Peso molecolare: 192,092 g/mol
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458460
CAS Number: 156839-10-0